6-Fluoro-2-quinolinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoroquinolin-2(1H)-one
PC900541-1G PC900541-5G
APOSPC900541-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC900541-1G APOSPC900541-5G
6-Fluoro-2-quinolinol 98%
6-Fluoro-2-quinolinol
Formule: C₉H₆FNO
MW: 163,1485 g/mol
Point de fusion: 270…275 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08236766
Numéro CAS: 22614-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité