1-(5-Fluoropyridin-2-yl)piperidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-2-piperidinopyridine
PC900591-1G PC900591-5G
APOSPC900591-1GEA 145 EUR InStock
APOSPC900591-1G APOSPC900591-5G
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)piperidine 98%
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)piperidine
Formule: C₁₀H₁₃FN₂
MW: 180,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18089239
Numéro CAS: 1287218-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité