4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-t-Butyl-4-fluorobenzamide
PC901495-25G PC901495-5G
APOSPC901495-25GEA 435 EUR InStock
APOSPC901495-25G APOSPC901495-5G
4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-tert-butylbenzamide
Formule: C₁₁H₁₄FNO
MW: 195,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463095
Numéro CAS: 49834-29-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité