4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC901837-5G
APOSPC901837-5GEA 78.3 EUR InStock
APOSPC901837-5G
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₅H₄BrF₃N₂
Point d'ébullition: 52…56 °C/0.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115415
Numéro CAS: 497832-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité