5-Amino-8-fluoroquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Fluoroquinolin-5-amine
PC901844-1G PC901844-250MG
APOSPC901844-1GEA 249 EUR InStock
APOSPC901844-1G APOSPC901844-250MG
5-Amino-8-fluoroquinoline 98%
5-Amino-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₇FN₂
MW: 162,1637 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09042730
Numéro CAS: 175229-87-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité