4-Fluor-2,3-diméthylbenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-2,3-dimethylbenzaldehyde
PC901981-1G PC901981-5G
APOSPC901981-1GEA 290 EUR InStock
APOSPC901981-1G APOSPC901981-5G
4-Fluor-2,3-diméthylbenzaldéhyde 98%
4-Fluor-2,3-diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16295095
Numéro CAS: 363134-37-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité