6-(Trifluoromethyl)isatin 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902245-1G PC902245-5G PC902245-10G
APOSPC902245-1GEA 114 EUR InStock
APOSPC902245-1G APOSPC902245-5G APOSPC902245-10G
6-(Trifluoromethyl)isatin 98%
6-(Trifluoromethyl)isatin
Formule: C₉H₄F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457887
Numéro CAS: 343-69-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité