3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-2-propenal, 4-Fluorocinnamaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
PC902652-100G PC902652-500G
APOSPC902652-100GEA 168 EUR InStock
APOSPC902652-100G APOSPC902652-500G
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde 95%
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
Formule: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425895
Numéro CAS: 24654-55-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité