3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-2-methoxy-6-methylpyridine, 3-Fluoro-2-methoxy-6-picoline
PC902717-5G
APOSPC902717-5GEA 203 EUR InStock
APOSPC902717-5G
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 95%
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine
Formule: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095083
Numéro CAS: 375368-80-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité