2-(2,4-Difluorophényl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC902787-100G PC902787-5G PC902787-25G
APOSPC902787-100GEA 409 EUR InStock
APOSPC902787-100G APOSPC902787-5G APOSPC902787-25G
2-(2,4-Difluorophényl)pyridine 98%
2-(2,4-Difluorophényl)pyridine
Formule: C₁₁H₇F₂N
MW: 191,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787526
Numéro CAS: 391604-55-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité