3-(Perfluorohexyl)propanol-1 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1-nonanol, 3-(Perfluorohexyl)propanol
PC9036-1G PC9036-25G PC9036-5G
APOSPC9036-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC9036-1G APOSPC9036-25G APOSPC9036-5G
3-(Perfluorohexyl)propanol-1 98%
3-(Perfluorohexyl)propanol-1
Formule: C₉H₇F₁₃O
MW: 378,13 g/mol
Point d'ébullition: 70…80 °C/10mmHg
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1.629 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077578
Numéro CAS: 80806-68-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité