Ethyl-4-amino-2-fluorobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC903639-1G PC903639-5G
APOSPC903639-1GEA 104 EUR InStock
APOSPC903639-1G APOSPC903639-5G
Ethyl-4-amino-2-fluorobenzoate 95%
Ethyl-4-amino-2-fluorobenzoate
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037895
Numéro CAS: 73792-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité