1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC903680-1G PC903680-25G PC903680-5G
APOSPC903680-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC903680-1G APOSPC903680-25G APOSPC903680-5G
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzène 99%
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₃FINO₂
MW: 267 g/mol
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007219
Numéro CAS: 3819-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité