6-Fluorochromane-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluorochroman-2-carboxylic acid, 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
PC903709-25G
APOSPC903709-25GEA 125 EUR InStock
APOSPC903709-25G
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid 98%
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778357
Numéro CAS: 99199-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité