3,4-Difluorobenzoylacétonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9042-1G PC9042-250MG PC9042-5G
APOSPC9042-1GEA 107 EUR InStock
APOSPC9042-1G APOSPC9042-250MG APOSPC9042-5G
3,4-Difluorobenzoylacétonitrile 95+%
3,4-Difluorobenzoylacétonitrile
Formule: C₉H₅F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 71682-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité