5-Fluorobenzoxazole-2-thiol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluorobenzo[d]oxazole-2-thiol
PC904486-5G
APOSPC904486-5GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC904486-5G
5-Fluorobenzoxazole-2-thiol 98%
5-Fluorobenzoxazole-2-thiol
Formule: C₇H₄FNOS
MW: 169,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08447021
Numéro CAS: 13451-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité