2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC904651-1G PC904651-250MG
APOSPC904651-1GEA 342 EUR InStock
APOSPC904651-1G APOSPC904651-250MG
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol 95%
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₄F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701105
Numéro CAS: 53001-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité