Methyl-2-(2-fluorophenyl)acetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-fluorophenylacetate, Methyl 2-(2-fluorophenyl)acetate
PC904715-25G
APOSPC904715-25GEA 68.3 EUR InStock
APOSPC904715-25G
Methyl-2-(2-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(2-fluorophenyl)acetate
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800605
Numéro CAS: 57486-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité