4-Amino-5-(difluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC904794-1G PC904794-5G
APOSPC904794-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC904794-1G APOSPC904794-5G
4-Amino-5-(difluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(difluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formule: C₃H₄F₂N₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03423399
Numéro CAS: 832740-00-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité