4-(4-Fluorophenyl)imidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC904946-10GEA 190 EUR InStock
APOSPC904946-10G APOSPC904946-25G
4-(4-Fluorophenyl)imidazole 98%
4-(4-Fluorophenyl)imidazole
Formule: C₉H₇FN₂
MW: 162,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00297041
Numéro CAS: 65020-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité