(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromoethyl)diphenylsulphonium Triflate
PC904948-1G PC904948-5G
APOSPC904948-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC904948-1G APOSPC904948-5G
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate 98%
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₅H₁₄BrF₃O₃S₂
MW: 443,29 g/mol
Point de fusion: 85…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546049
Numéro CAS: 247129-85-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité