2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC905471-1G PC905471-5G
APOSPC905471-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC905471-1G APOSPC905471-5G
2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660278
Numéro CAS: 535961-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité