Fluoromethyl phenyl sulphone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Fluoromethylsulphonylbenzene, ((Fluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC905535-5G
APOSPC905535-5GEA 144 EUR InStock
APOSPC905535-5G
Fluoromethyl phenyl sulphone 98%
Fluoromethyl phenyl sulphone
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174,19 g/mol
Point de fusion: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191650
Numéro CAS: 20808-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité