3-Fluorobenzoylacétonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
PC9056-1G PC9056-25G PC9056-5G
APOSPC9056-1GEA 130 EUR InStock
APOSPC9056-1G APOSPC9056-25G APOSPC9056-5G
3-Fluorobenzoylacétonitrile 98%
3-Fluorobenzoylacétonitrile
Formule: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02260777
Numéro CAS: 21667-61-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité