2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluorométhyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-o-toluidine
PC906319-25G PC906319-5G PC906319-100G
APOSPC906319-25GEA 132 EUR InStock
APOSPC906319-25G APOSPC906319-5G APOSPC906319-100G
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluorométhyl)aniline 98%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973756
Numéro CAS: 875664-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité