3-Fluoro-N-méthylaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906345-25G PC906345-5G
APOSPC906345-25GEA 242 EUR InStock
APOSPC906345-25G APOSPC906345-5G
3-Fluoro-N-méthylaniline 97%
3-Fluoro-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683095
Numéro CAS: 1978-37-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité