Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-fluorothiophene-2-carboxylate
PC906382-5G
APOSPC906382-5GEA 127 EUR InStock
APOSPC906382-5G
Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₆H₅FO₂S
MW: 160,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606491
Numéro CAS: 100421-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité