2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906389-250MG
APOSPC906389-250MGEA 68.3 EUR InStock
APOSPC906389-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid 98%
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846444
Numéro CAS: 173315-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité