2,3,5,6-Tétrafluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9064-25G PC9064-5G PC9064-100G PC9064-10G
APOSPC9064-25GEA 134 EUR InStock
APOSPC9064-25G APOSPC9064-5G APOSPC9064-100G APOSPC9064-10G
2,3,5,6-Tétrafluoropyridine 98%
2,3,5,6-Tétrafluoropyridine
Formule: C₅HF₄N
MW: 151,06 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C
Densité: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011734
Numéro CAS: 2875-18-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité