5-Fluoro-2-methylbenzoxazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylbenzo[d]oxazole
PC906427-5G
APOSPC906427-5GEA 108 EUR InStock
APOSPC906427-5G
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole 97%
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093471
Numéro CAS: 701-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité