2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906439-1G PC906439-5G
APOSPC906439-1GEA 248 EUR InStock
APOSPC906439-1G APOSPC906439-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉F₂N
MW: 157,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275293
Numéro CAS: 847502-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité