4-Amino-5-fluoro-2-methoxypyrimidine 95%
Attention
PC906580-1G PC906580-5G
APOSPC906580-1GEA 154 EUR InStock
APOSPC906580-1G APOSPC906580-5G
4-Amino-5-fluoro-2-methoxypyrimidine 95%
4-Amino-5-fluoro-2-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₆FN₃O
MW: 143,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264289
Numéro CAS: 1993-63-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité