5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC907074-1G PC907074-25G PC907074-5G
APOSPC907074-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC907074-1G APOSPC907074-25G APOSPC907074-5G
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₄
MW: 178,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226544
Numéro CAS: 141872-92-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité