2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907811-1G PC907811-250MG
APOSPC907811-1GEA 757 EUR InStock
APOSPC907811-1G APOSPC907811-250MG
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine 95%
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine
Formule: C₅H₅ClFN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01346699
Numéro CAS: 67316-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité