3-Amino-2-fluorobenzonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907815-5G
APOSPC907815-5GEA 248 EUR InStock
APOSPC907815-5G
3-Amino-2-fluorobenzonitrile 96%
3-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062434
Numéro CAS: 873697-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité