N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908684-1G PC908684-5G
APOSPC908684-1GEA 71.3 EUR InStock
APOSPC908684-1G APOSPC908684-5G
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115410
Numéro CAS: 90390-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité