4-Fluoropicolinamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908935-1G PC908935-250MG
APOSPC908935-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC908935-1G APOSPC908935-250MG
4-Fluoropicolinamide 95%
4-Fluoropicolinamide
Formule: C₆H₅FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026314
Numéro CAS: 1172938-55-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité