2-Fluoro-5-iodobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC9095-5GEA 35 EUR InStock
APOSPC9095-5G APOSPC9095-25G APOSPC9095-1G
2-Fluoro-5-iodobenzaldéhyde 97%
2-Fluoro-5-iodobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄FIO
MW: 250,01 g/mol
Point de fusion: 41…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093999
Numéro CAS: 146137-76-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité