N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC909739-1G PC909739-5G
APOSPC909739-1GEA 234 EUR InStock
APOSPC909739-1G APOSPC909739-5G
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
N-(Trifluoromethylthio)phthalimide
Formule: C₉H₄F₃NO₂S
Point de fusion: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18449627
Numéro CAS: 719-98-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité