2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910735-5G
APOSPC910735-5GEA 157 EUR InStock
APOSPC910735-5G
2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-3-fluoro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₂ClFN₂O₂
MW: 176,5300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16659664
Numéro CAS: 1079179-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité