2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC9109-25GEA 234 EUR InStock
APOSPC9109-25G APOSPC9109-5G APOSPC9109-10G
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Formule: C₅H₈F₂O₂
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 24…25 °C/20mmHg
Densité: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657970
Numéro CAS: 28781-85-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité