(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
PC911136-5G
APOSPC911136-5GEA 203 EUR InStock
APOSPC911136-5G
(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Formule: C₈H₇FN₂O
MW: 166,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261475
Numéro CAS: 39811-07-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité