3'-Chloro-2',6'-difluoroacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
PC9122-5G PC9122-1G PC9122-25G
APOSPC9122-5GEA 102 EUR InStock
APOSPC9122-5G APOSPC9122-1G APOSPC9122-25G
3'-Chloro-2',6'-difluoroacétophénone 98%
3'-Chloro-2',6'-difluoroacétophénone
Formule: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631329
Numéro CAS: 177942-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité