3-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 3-(Trifluoromethy)pyridine-2-carboxylic acid
PC9130-1G PC9130-5G PC9130-10G
APOSPC9130-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9130-1G APOSPC9130-5G APOSPC9130-10G
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
3-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,1100 g/mol
Point de fusion: 125…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375386
Numéro CAS: 87407-12-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité