5-Amino-2-fluoropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-pyridylamine, 2-Fluoropyridin-5-amine
PC9133-10G PC9133-250G PC9133-50G
APOSPC9133-10GEA 87 EUR InStock
APOSPC9133-10G APOSPC9133-250G APOSPC9133-50G
5-Amino-2-fluoropyridine 97%
5-Amino-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Point de fusion: 86…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632180
Numéro CAS: 1827-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité