Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Fluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(4-fluorophenyl)borate
PC9162-1G PC9162-5G PC9162-25G
APOSPC9162-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9162-1G APOSPC9162-5G APOSPC9162-25G
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₄BF₄K
MW: 202 g/mol
Point de fusion: 297 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318170
Numéro CAS: 192863-35-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité