4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9163-1G PC9163-5G PC9163-25G
APOSPC9163-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9163-1G APOSPC9163-5G APOSPC9163-25G
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,1300 g/mol
Point d'ébullition: 76…78 °C/8mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272402
Numéro CAS: 65754-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité