2-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9177-5G PC9177-1G PC9177-25G
APOSPC9177-5GEA 116 EUR InStock
APOSPC9177-5G APOSPC9177-1G APOSPC9177-25G
2-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
2-Chloro-5-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213626
Numéro CAS: 202522-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité