2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9179-5G PC9179-25G PC9179-100G
APOSPC9179-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9179-5G APOSPC9179-25G APOSPC9179-100G
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,5449 g/mol
Point de fusion: 141…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092932
Numéro CAS: 38186-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité