3-Amino-2-fluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-3-pyridylamine, 2-Fluoropyridin-3-amine
PC9189-1G PC9189-5G
APOSPC9189-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9189-1G APOSPC9189-5G
3-Amino-2-fluoropyridine
3-Amino-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Densité: 1.212 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095248
Numéro CAS: 1597-33-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité